accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHClClH3COOH3COH3COONNOOOCH3OCH3OH3C

CAS RN 20153-98-4

IUPAC Nombre: dihydrogen 3-{4-[3-(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)propyl]-1,4-diazepan-1-yl}propyl 3,4,5-trimethoxybenzoate dichloride
Sinónimos: dihydrogen dilazep dichloride
Peso molecular (g/mol): 677.61
Fórmula molecular: C31H46Cl2N2O10
InChi Key: VILIWRRWAWKXRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)OCCCN1CCCN(CCCOC(=O)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados