accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 200880-40-6

IUPAC Nombre: sodium 1-[(2,3-dihydroxypropyl phosphonato)oxy]-3-(tetradecanoyloxy)propan-2-yl tetradecanoate
Sinónimos: sodium 1-[(2,3-dihydroxypropyl phosphonato)oxy]-3-(tetradecanoyloxy)propan-2-yl tetradecanoate
Peso molecular (g/mol): 688.86
Fórmula molecular: C34H66NaO10P
InChi Key: QLNOOKSBAYIHQI-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados