accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiH3CClFFFFF

CAS RN 20082-71-7

IUPAC Nombre: chlorodimethyl(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)silane
Sinónimos: chlorodimethyl(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)silane
Peso molecular (g/mol): 260.66
Fórmula molecular: C8H6ClF5Si
InChi Key: PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(Cl)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados