accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNNN(R)HOOCH2(S)HO(R)HO

CAS RN 2004-04-8

IUPAC Nombre: (2R,3R,4S)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-5-methylideneoxolane-3,4-diol
Sinónimos: (2R,3R,4S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-5-methylideneoxolane-3,4-diol
Peso molecular (g/mol): 279.26
Fórmula molecular: C11H13N5O4
InChi Key: UZSSGAOAYPICBZ-SOCHQFKDSA-N
SMILES: NC1=C2N=CN(C2=NC=N1)[C@]1(CO)OC(=C)[C@@H](O)[C@H]1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados