accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNCH2NNHBrBr

CAS RN 199934-16-2

IUPAC Nombre: 1λ⁵,9λ⁵,17,24-tetraazaheptacyclo[23.6.2.2⁹,¹⁶.2¹⁹,²².1³,⁷.0¹⁰,¹⁵.0²⁶,³¹]octatriaconta-1(31),3(38),4,6,9,11,13,15,19,21,25,27,29,32,34,36-hexadecaene-1,9-bis(ylium) dibromide
Sinónimos: 1λ⁵,9λ⁵,17,24-tetraazaheptacyclo[23.6.2.2⁹,¹⁶.2¹⁹,²².1³,⁷.0¹⁰,¹⁵.0²⁶,³¹]octatriaconta-1(31),3(38),4,6,9,11,13,15,19,21,25,27,29,32,34,36-hexadecaene-1,9-bis(ylium) dibromide
Peso molecular (g/mol): 654.45
Fórmula molecular: C34H30Br2N4
InChi Key: KPNMQIKQVCWNTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Br-].[Br-].C1NC2=C3C=CC=CC3=[N+](CC3=CC(C[N+]4=C5C=CC=CC5=C(NCC5=CC=C1C=C5)C=C4)=CC=C3)C=C2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados