CAS RN 1992047-63-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ M 084 hydrochloride
TRPC4/5 channel blocker; antidepressant and anxiolytic