CAS RN 198818-02-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Simvastatina de dihidrodiol 3',5' (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 198818-02-9 Fórmula molecular: C25 H40 O7 Peso molecular (g/mol): 452.58 Sinónimo: [1S-[1α,3α,4β,6α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-Butanoic Acid 2,2-Dimethyl-1,2,3,4,6,7,8,8a- octahydro-4,6-dihydroxy-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl) ethyl]-1-naphthalenyl Ester SMILES: O=C(C(C)(C)CC)O[C@H]1C[C@@H](C)C(O)C2=CC(O)[C@H](C)[C@H](CC[C@H]3OC(C[C@H](O)C3)=O)[C@]21[H]