CAS RN 198782-59-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(10E)-3-O-De(Alfa-L-cladinosa)-10-deshidro-11-deshidroxi-6-O-metil-eritromicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(10E)-3-O-De(Alfa-L-cladinosa)-10-deshidro-11-deshidroxi-6-O-metil-eritromicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(10E)-3-O-De(alfa-L-cladinosa)-10-deshidro-11-deshidroxi-6-O-metil-eritromicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.