accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NONOHHOOHOOOH

CAS RN 1987-71-9

IUPAC Nombre: 2-(1,2-dihydroxyethyl)-4,5-dihydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one; pyridine-3-carboxamide
Sinónimos: niacinamide ascorbate
Peso molecular (g/mol): 298.25
Fórmula molecular: C12H14N2O7
InChi Key: RBVSKIUKUICSRV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC=CN=C1.OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados