CAS RN 19817-95-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Indol-3-acetil beta-D-Glucopiranosa, TRC
CAS: 19817-95-9 Fórmula molecular: C16 H19 N O7 Peso molecular (g/mol): 337.32 Sinónimo: 1-(1H-Indole-3-acetate) β-D-Glucopyranose,1-O-(Indol-3'-ylacetyl) -β-D-glucopyranose,Indole-3-acetic Acid β-D-Glucopyranosyl Ester,Indole-3-acetic Acid β-Glucoside; Nombre IUPAC: [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il] 2-(1H-indol-3-il)acetato SMILES: C(C(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=O)C=2C=3C(NC2)=CC=CC3