accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)CH3(R)H3COH

CAS RN 19780-39-3

IUPAC Nombre: (2R,3S)-3-ethylheptan-2-ol
Sinónimos: (2R,3S)-3-ethylheptan-2-ol
Peso molecular (g/mol): 144.26
Fórmula molecular: C9H20O
InChi Key: MMQDVLWWGWJSFS-BDAKNGLRSA-N
SMILES: CCCC[C@H](CC)[C@@H](C)O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados