CAS RN 197775-85-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido 5-cloro-2-[(etoxicarbonil)oxi]-1H-indol-1-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido 5-cloro-2-[(etoxicarbonil)oxi]-1H-indol-1-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico del ácido 5-cloro-2-[(etoxicarbonil)oxi]-1H-indol-1-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.