CAS RN 197712-01-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol, TRC
CAS: 197712-01-9 Fórmula molecular: C10 H15 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 209.245 Sinónimo: (αS)-α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl3-pyridinemethanol,(S)-α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol,(S)-NNAL Nombre IUPAC: N-[(4S)-4-hidroxi-4-(3-piridil)butil]-N-metil-nitróso amida SMILES: CN(CCC[C@H](O)c1cccnc1)N=O