CAS RN 197010-25-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-(3-(1-Benzilpiperidina-4-il)-2-oxopropil)-4,5-dimetoxibenzoico (impureza de donepezilo), TRC
CAS: 197010-25-6 Fórmula molecular: C24 H29 N O5 Peso molecular (g/mol): 411.49 Sinónimo: 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid Nombre IUPAC: 2-[3-(1-benzilpiperidina-4-il)-2-oxopropil]-4,5-ácido dimetoxibenzoico SMILES: COc1cc(CC(=O)CC2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c(cc1OC)C(=O)O