accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOHOFCl

CAS RN 196194-58-8

IUPAC Nombre: 4-chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Sinónimos: 4-chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 192.55
Fórmula molecular: C7H3ClF2O2
InChi Key: ZCJKTGPZLLGECQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(F)C=C(Cl)C=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados