CAS RN 1956385-76-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(N-Metilpiperidinil)indol Clorhidrato, TRC
CAS: 1956385-76-4 Fórmula molecular: C14 H18 N2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 250.767 Sinónimo: 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole Hydrochloride,1H-Indole, 3-(1-methyl-4-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1),3-(1-Methyl-4-piperidinyl)-1H-indole hydrochloride,3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indole hydrochloride Nombre IUPAC: 3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol; Cloruro SMILES: Cl.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccccc23