accessibility menu, dialog, popup

UserName

PPPPRuHH

CAS RN 19529-00-1

IUPAC Nombre: tetrakis(triphenylphosphane) ruthenium
Sinónimos: tetrakis(triphenylphosphine) ruthenium
Peso molecular (g/mol): 1150.24
Fórmula molecular: C72H60P4Ru
InChi Key: BFPFOLJFUVTHEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ru].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados