accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOIHOI

CAS RN 1951-26-4

IUPAC Nombre: 4-(2-butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophenol
Sinónimos: 4-(2-butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophenol
Peso molecular (g/mol): 546.14
Fórmula molecular: C19H16I2O3
InChi Key: PNFMEGSMKIHDFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=C(C(=O)C2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C2=CC=CC=C2O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados