accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CNH2

CAS RN 19500-02-8

IUPAC Nombre: 3-methoxy-2-methylaniline
Sinónimos: 3-methoxy-2-methylaniline
Peso molecular (g/mol): 137.18
Fórmula molecular: C8H11NO
InChi Key: OPXLVWLFDKRYRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(N)=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados