CAS RN 1945965-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ropivacaína Imidazol, TRC
CAS: 1945965-95-6 Fórmula molecular: C17 H24 N2 O Peso molecular (g/mol): 272.38 Sinónimo: (8AS)-2-(2,6-dimethylphenyl)-3,3-dimethyl-6,7,8,8a-tetrahydro-5H-imidazo[1,5-a]pyridin-1-one Nombre IUPAC: (8aS)-2-(2,6-dimetilfenil)-3,3-dimetil-6,7,8,8a-tetrahidro-5H-imidazo[1,5-a]piridina-1-uno SMILES: Cc1cccc(C)c1N2C(=O)[C@@H]3CCCCN3C2(C)C