accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNOHO

CAS RN 194491-44-6

IUPAC Nombre: [5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Sinónimos: [5-(thiophen-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Peso molecular (g/mol): 181.21
Fórmula molecular: C8H7NO2S
InChi Key: HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados