CAS RN 19431-20-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3Beta,5Alfa)-Cholesta-8,14-dien-3-ol, TRC
CAS: 19431-20-0 Fórmula molecular: C27H44O Peso molecular (g/mol): 384.64 Nombre IUPAC: (3S,5S,10S,13R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,5,6,7,11,12,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol SMILES: CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC=C2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@H]4CC3