CAS RN 194280-91-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-Metildihidroziprasidonea, TRC
CAS: 194280-91-6 Fórmula molecular: C22H25ClN4OS Peso molecular (g/mol): 428.98 Sinónimo: 6-Chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-[imino[2-(methylthio)phenyl]methyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-indol-2-one,1-[2-(6-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)ethyl]-4-[imino[2-(methylthio)phenyl]methyl]-piperazine Nombre IUPAC: 6-cloro-5-[2-[4-(2-metilsulfanilbenzenocarboximidoil)piperazina-1-il]etil]-1,3-dihidroindol-2-una SMILES: O=C1NC2=CC(Cl)=C(CCN3CCN(C(C4=C(SC)C=CC=C4)=N)CC3)C=C2C1