CAS RN 1941177-45-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[6-[(8-Ciclopentilo-6-etenil-7,8-dihidro-5-metil-7-oxopiriido[2,3-d]pirimidina-2-il)amino]-3-piridinil]-1-Piperazina ácido carboxílico 1,1-éster dimetiletil, TRC
CAS: 1941177-45-2 Fórmula molecular: C29H37N7O3 Peso molecular (g/mol): 531.66 Sinónimo: 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[(8-cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI),1,1-Dimethylethyl 4-[6-[(8-cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-piperazinecarboxylate (ACI) Nombre IUPAC: tert-butil 4-[6-[(8-ciclopentilo-6-etenil-5-metil-7-oxopirido[2,3-d]pirimidina-2-il)amino]piridina-3-il]piperazina-1-carboxilato SMILES: CC1=C(C=C)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCN(CC5)C(=O)OC(C)(C)C)ncc13