CAS RN 193979-22-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Aducto de lactosa olamina (>80%), TRC
CAS: 193979-22-5 Fórmula molecular: C14 H27 N O11 Peso molecular (g/mol): 385.364 Sinónimo: Eltrombopag Olamine Impurity Nombre IUPAC: (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(2-hidroxietilamino)-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol SMILES: OCCN[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O