CAS RN 193281-05-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
LY 368962, TRC
CAS: 193281-05-9 Fórmula molecular: C19 H21 N5 O7 Peso molecular (g/mol): 431.4 Sinónimo: L-Glutamic acid, N-[4-[3-(2,4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)-3-oxopropyl]benzoyl]-,(2S)-2-[[4-[3-(2,6-Diamino-4-oxo-1H-pyrimidin-5-yl)-3-oxo-propyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid Nombre IUPAC: (2S)-2-[[4-[3-(2,6-diamino-4-oxo-1H-pirimidina-5-il)-3-oxopropil]benzoil]amino]pentanedioico SMILES: NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)C(=O)CCc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O