CAS RN 193281-00-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
LY-338979, TRC
CAS: 193281-00-4 Fórmula molecular: C20 H21 N5 O7 Peso molecular (g/mol): 443.41 Sinónimo: N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid, LY 338979 Nombre IUPAC: (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4,6-dióxo-5,7-dihidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoiloamino]pentanedioico SMILES: NC1=NC2=C(C(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)N2)C(=O)N1