accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3BrBr

CAS RN 19294-04-3

IUPAC Nombre: 1,3-bis(bromomethyl)-5-methylbenzene
Sinónimos: 1,3-bis(bromomethyl)-5-methylbenzene
Peso molecular (g/mol): 277.99
Fórmula molecular: C9H10Br2
InChi Key: AKDWRXXKHRUFMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CBr)=CC(CBr)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados