accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NOSBrHNNN

CAS RN 192441-08-0

IUPAC Nombre: 6-[(4-bromothiophen-2-yl)methoxy]-7H-purin-2-amine
Sinónimos: lomeguatrib
Peso molecular (g/mol): 326.17
Fórmula molecular: C10H8BrN5OS
InChi Key: JUJPKFNFCWJBCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(OCC2=CC(Br)=CS2)=C2NC=NC2=N1
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados