accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 192198-85-9

IUPAC Nombre: 2-[3,5-bis(1-phenyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]-1-phenyl-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: 2-[3,5-bis(1-phenyl-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]-1-phenyl-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol): 654.78
Fórmula molecular: C45H30N6
InChi Key: GEQBRULPNIVQPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C(C=C1)N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC(=CC(=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1C1=CC=CC=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados