accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19214-08-5

IUPAC Nombre: N-(3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin-7-yl)hydroxylamine
Sinónimos: N-(4,5,6,7-tetrahydro-3H-azepin-2-yl)hydroxylamine
Peso molecular (g/mol): 128.18
Fórmula molecular: C6H12N2O
InChi Key: PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ONC1=NCCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados