CAS RN 192139-90-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[(η -6-Cimeno)[(S,S)-1,2-difenil-N-tosil-1,2-etanodiaminato]rutenio] cloruro], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[(η -6-Cimeno)[(S,S)-1,2-difenil-N-tosil-1,2-etanodiaminato]rutenio] cloruro], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[(η -6-Cimeno)[(S,S)-1,2-difenil-N-tosil-1,2-etanodiaminato]rutenio] cloruro], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.