CAS RN 19184-65-7
IUPAC Nombre:
2-(bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Sinónimos:
monobromoneopentyltriol
Peso molecular (g/mol):
199.04
Fórmula molecular:
C5H11BrO3
InChi Key:
MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC(CO)(CO)CBr
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19184-65-7 Fórmula molecular: C5H11BrO3 Peso molecular (g/mol): 199.05 Número MDL: MFCD00135306 Clave InChI: MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol,2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol,1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl,tris hydroxymethyl bromomethyl methane,monobromoneopentyltriol,2-bromoethylidynetrimethanol,pentaerythritol monobromohydrin,1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl,2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol,2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide PubChem CID: 87954 Nombre IUPAC: 2-(bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol SMILES: C(C(CO)(CO)CBr)O