accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNOCl

CAS RN 1918-16-7

IUPAC Nombre: 2-chloro-N-phenyl-N-(propan-2-yl)acetamide
Sinónimos: propachlor kartex A bexton 4L ramrod 65 niticid propachlore nitacid
Peso molecular (g/mol): 211.69
Fórmula molecular: C11H14ClNO
InChi Key: MFOUDYKPLGXPGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(C(=O)CCl)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)