CAS RN 1911644-32-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ruxolitinib-amida, TRC
CAS: 1911644-32-0 Fórmula molecular: C17H20N6O Peso molecular (g/mol): 324.38 Sinónimo: 3-(4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanamide Nombre IUPAC: 3-ciclopentilo-3-[4-(7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)pirazol-1-il]propanamida SMILES: NC(=O)CC(C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34