accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBHON

CAS RN 191162-39-7

IUPAC Nombre: (quinolin-3-yl)boronic acid
Sinónimos: quinolin-3-ylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 172.98
Fórmula molecular: C9H8BNO2
InChi Key: YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (6)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)