accessibility menu, dialog, popup

UserName

Br

CAS RN 19111-87-6

IUPAC Nombre: 2-bromotriphenylene
Sinónimos: 2-bromotriphenylene
Peso molecular (g/mol): 307.19
Fórmula molecular: C18H11Br
InChi Key: GEDOYYDMCZUHNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C3C2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados