CAS RN 191085-33-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2,2'-iminobis[N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,2'-iminobis[N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2,2'-iminobis[N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetamida], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.