accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 191-30-0

IUPAC Nombre: hexacyclo[10.10.2.0²,⁷.0⁸,²⁴.0¹⁵,²³.0¹⁷,²²]tetracosa-1(23),2,4,6,8(24),9,11,13,15,17,19,21-dodecaene
Sinónimos: DIBENZO[a,l]PYRENE dibenzo (a,l) pyrene 1,2:3,4-dibenzopyrene DBP DB(a,l)P dibenzo(a,d)pyrene 2,3:4,5-dibenzopyrene 4,5,6,7-dibenzpyrene 1,2,3,4-dibenzopyrene 1,2,9,10-dibenzopyrene
Peso molecular (g/mol): 302.38
Fórmula molecular: C24H14
InChi Key: JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=C3C1=C2C1=CC=CC=C41
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados