CAS RN 19077-98-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-acetil sulfapiridina, TRC
CAS: 19077-98-6 Fórmula molecular: C13 H13 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 291.33 Sinónimo: Acetamide, N-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]- (9CI, ACI),Acetanilide, 4'-(2-pyridylsulfamoyl)- (6CI, 7CI, 8CI),N-[4-[(2-Pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide (ACI),Acetylsulfapyridine,N4-Acetylsulfapyridine,Sulfapyridine-N4-acetyl Nombre IUPAC: N-[4-(piridina-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida SMILES: CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2