CAS RN 19063-58-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Nitrocumarina, TRC
CAS: 19063-58-2 Fórmula molecular: C9 H5 N O4 Peso molecular (g/mol): 191.14 Nombre IUPAC: 7-nitrocromo-2-uno SMILES: [O-][N+](=O)c1ccc2C=CC(=O)Oc2c1