CAS RN 190595-66-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3'S,3R,4S)-Desfluoro Ezetimibe, TRC
CAS: 190595-66-5 Fórmula molecular: C24 H22 F N O3 Peso molecular (g/mol): 391.43 Sinónimo: (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-[(3S)-3-hydroxy-3-phenylpropyl]-2-azetidinone,2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-, [3R-[3α(S*),4β]]- (9CI) Nombre IUPAC: (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-4-(4-hidroxifenil)-3-[(3S)-3-hidroxi-3-fenilpropil]azetida-2-one SMILES: O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccccc4