accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNNHNHOOCH3

CAS RN 190277-13-5

IUPAC Nombre: methyl N-[3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl]carbamate
Sinónimos: methyl N-[3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 275.31
Fórmula molecular: C14H17N3O3
InChi Key: MPZVHKLZCUEJFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)NC1=CC=C2NC=C(CCNC(C)=O)C2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados