accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NClClNH2ClCl

CAS RN 1897-41-2

IUPAC Nombre: 1-[4-(aminomethyl)-2,3,5,6-tetrachlorophenyl]methanamine
Sinónimos: 1-[4-(aminomethyl)-2,3,5,6-tetrachlorophenyl]methanamine
Peso molecular (g/mol): 273.97
Fórmula molecular: C8H8Cl4N2
InChi Key: SEDAWQAAXOJIPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=C(Cl)C(Cl)=C(CN)C(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados