CAS RN 1895049-20-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Molibresib besylate, MedChemExpress
MedChemExpress Molibresib besylate (GSK 525762C; I-BET 762 besylate) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.