CAS RN 189453-35-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-5,5,7,9,13-pentametil-16-[(E)-1-metil-2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etenil]oxociclohexadec-13-eno-2,6-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-4,8-Bis-{[terc-butil(dimetil)silil]oxi}-5,5,7,9,13-pentametil-16-[(E)-1-metil-2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etenil]oxociclohexadec-13-eno-2,6-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.