CAS RN 18944-28-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Ketohidroesfingosina, TRC
CAS: 18944-28-0 Fórmula molecular: C18H37NO2 Peso molecular (g/mol): 299.49 Sinónimo: 3-Oxosphinganine,Ketodihydrosphingosine,3-Ketosphinganine,(2S)-2-Amino-1-hydroxy-3-octadecanone,2(S)-3-Dehydrosphinganine,2-Amino-1-hydroxy-3-octadecanone,D-2-Amino-1-hydroxy-3-octadecanone; Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-1-hidroxioctadecan-3-una SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[C@@H](N)CO