accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(S)H2N

CAS RN 18881-17-9

IUPAC Nombre: (3S)-3-(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium
Sinónimos: (3S)-3-(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-ium
Peso molecular (g/mol): 164.23
Fórmula molecular: C10H14NO
InChi Key: ZSKDXMLMMQFHGW-JTQLQIEISA-O
SMILES: OC[C@@H]1CC2=CC=CC=C2C[NH2+]1
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados