accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONNFFFFFF

CAS RN 188781-15-9

IUPAC Nombre: ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Sinónimos: ethyl 2,4-bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 288.15
Fórmula molecular: C9H6F6N2O2
InChi Key: SRFVAGSJHJMMME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados