accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18874-52-7

IUPAC Nombre: 5-bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Sinónimos: 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3H-imidazole
Peso molecular (g/mol): 206
Fórmula molecular: C4H4BrN3O2
InChi Key: YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=C(Br)N1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados